Drukuj
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
392850100 392850500
ACRO392850100EA 925 PLN
ACRO392850100 ACRO392850500
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formuła: C₁₀H₂₂BNO₆
MW: 263.10 g/mol
Temp. topnienia: 95…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012196
Numer CAS: 109704-53-2
Jednostka: 2813
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥90.0 %