Drukuj
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
392690050 392690250 392691000
ACRO392690050EA 150 PLN
ACRO392690050 ACRO392690250 ACRO392691000
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Methyl 6-bromohexanoate
Formuła: C₇H₁₃BrO₂
Temp. Wrzenia: 150 °C (50 mmHg)
Gęstość: 1,316 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00187528
Numer CAS: 14273-90-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %