Drukuj
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
392640050 392640250
ACRO392640050EA 373 PLN
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Formuła: C₈H₁₅Br
Temp. Wrzenia: 209 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,221 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019398
Numer CAS: 1647-26-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %