Drukuj
5-Methylsalicylaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
392630010 392630050
ACRO392630010EA 219 PLN
ACRO392630010 ACRO392630050
5-Methylsalicylaldehyde 99%
5-Methylsalicylaldehyde
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 217 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 54…57 °C
Gęstość: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274297
Numer CAS: 613-84-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %