Drukuj
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
392620500 392622500
ACRO392620500EA 321 PLN
ACRO392620500 ACRO392622500
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formuła: C₁₀H₂₂O
MW: 158.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0.828 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002936
Numer CAS: 106-21-8
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %