Drukuj
wodorocytrynian diamonu 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 311 PLN
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
wodorocytrynian diamonu 98%, czysty
wodorocytrynian diamonu
Formuła: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Gęstość: 1,5 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013068
Numer CAS: 3012-65-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %