Drukuj
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Ethynylphenol
392410010 392410050
ACRO392410010EA 488 PLN
ACRO392410010 ACRO392410050
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
3-Hydroxyphenylacetylene
Formuła: C₈H₆O
MW: 118.14 g/mol
Gęstość: 1.803 g/cm³
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078347
Numer CAS: 10401-11-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %