Drukuj
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
392320010 392320050
ACRO392320010EA 211 PLN
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 76 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,549 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082592
Numer CAS: 3430-22-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %