4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
392300010
392300050
392300250
ACRO392300010EA
138
PLN
ACRO392300010
ACRO392300050
ACRO392300250
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formuła:
C₇H₈ClN₃ Temp. topnienia: 249 °C Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673994 Numer CAS: 2863-98-1 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |