Drukuj
4-Jodobifenyl 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
392390010 392390050
ACRO392390010EA 179 PLN
ACRO392390010 ACRO392390050
4-Jodobifenyl 97+%
4-Jodobifenyl
Formuła: C₁₂H₉I
Temp. Wrzenia: 320 °C
Temp. topnienia: 113 °C
Gęstość: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019028
Numer CAS: 1591-31-7
Jednostka: 3077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %