Drukuj
3-Iodobenzaldehyde 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
392070010 392070050
ACRO392070010EA 463 PLN
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅IO
MW: 232.02 g/mol
Temp. topnienia: 57…60 °C
Numer MDL: MFCD00039573
Numer CAS: 696-41-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %