Drukuj
Cytrynian trisodu, anhydrous 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium Citrate, Sodium citrate tribasic, Citric acid trisodium salt, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 388 PLN
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
Cytrynian trisodu, anhydrous 98%, pure
Cytrynian trisodu
Formuła: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258.07 g/mol
Temp. topnienia: 300 °C
Temp. Zapłonu: 290 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012462
Numer CAS: 68-04-2
Klasyfikacja Merck : 12,08746
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %