Drukuj
Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate
391942500 391940010
ACRO391942500EA 162 PLN
ACRO391942500 ACRO391940010
Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, pure
Magnesium phosphate tribasic hydrate
Formuła: H₂Mg₃O₉P₂
MW: 280.87 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150251
Numer CAS: 53408-95-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 % (On ignited basis)
Loss on ignition ≤32.0 % (425°C)