Drukuj
(3-Chloropropylo)trietoksysilan 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloropropyltriethoxysilane, Triethoxy(3-chloropropyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propylchloride
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 814 PLN
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chloropropylo)trietoksysilan 97+%
(3-Chloropropylo)trietoksysilan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 230 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,004 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018985
Numer CAS: 5089-70-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %