Drukuj
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethylene Glycol Bis(2-iodoethyl) Ether
391690050 391690250
ACRO391690050EA 247 PLN
ACRO391690050 ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilised
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Formuła: C₆H₁₂I₂O₂
Gęstość: 2,028 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075008
Numer CAS: 36839-55-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper