Drukuj
Indolo-5-karbaldehyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 215 PLN
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indolo-5-karbaldehyd 98+%
Indolo-5-karbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093664
Numer CAS: 1196-69-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %