Drukuj
4-Amino-m-anisic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391460010 391460050
ACRO391460010EA 349 PLN
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. topnienia: 186…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016539
Numer CAS: 2486-69-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %