Drukuj
cytrynian triamonu 97+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 1880 PLN
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
cytrynian triamonu 97+%, pure
cytrynian triamonu
Formuła: C₆H₁₇N₃O₇
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036406
Numer CAS: 3458-72-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %