Drukuj
Bromek tytanu(IV) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 249 PLN
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Bromek tytanu(IV) 98%
Bromek tytanu(IV)
Formuła: Br₄Ti
Temp. Wrzenia: 230 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 39 °C
Gęstość: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011265
Numer CAS: 7789-68-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %