Drukuj
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391130010 391130050
ACRO391130010EA 468 PLN
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₀O₂
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016714
Numer CAS: 66-98-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %