Drukuj
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
391080010 391080050
ACRO391080010EA 399 PLN
ACRO391080010 ACRO391080050
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formuła: C₄H₁₁NOS
Temp. topnienia: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05861480
Numer CAS: 343338-28-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %