Drukuj
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
390940010 390940050 390940250
ACRO390940010EA 316 PLN
ACRO390940010 ACRO390940050 ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formuła: C₁₄H₈Br₂
MW: 336.03 g/mol
Temp. topnienia: 183…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00185147
Numer CAS: 2789-89-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %