Drukuj
sól Grahama (polifosforan sodowy ekstra czysty), pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
390930010 390930050 390932500
ACRO390930010EA 316 PLN
ACRO390930010 ACRO390930050 ACRO390932500
sól Grahama (polifosforan sodowy ekstra czysty), pure
sól Grahama (polifosforan sodowy ekstra czysty)
Formuła: (NaO₃P)n
Temp. topnienia: 600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134118
Numer CAS: 50813-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 256-779-4
Klasyfikacja Merck : 15, 8773
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl 65 to 70 %
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %