Drukuj
żel krzemionkowy 2-5 mm, non toxic for drying, with moisture indicator (orange gel)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
392030010 392030050 392032500
ACRO392030010EA 507 PLN
ACRO392030010 ACRO392030050 ACRO392032500
żel krzemionkowy 2-5 mm, non toxic for drying, with moisture indicator (orange gel)
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077645
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)