Drukuj
Octan cezu 99% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
390830250 390831000 390835000
ACRO390830250EA 360 PLN
ACRO390830250 ACRO390831000 ACRO390835000
Octan cezu 99% for analysis
Octan cezu
Formuła: H₃CCOOCs
Temp. topnienia: 194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013056
Numer CAS: 3396-11-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm