Drukuj
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
390780050 390780250
ACRO390780050EA 524 PLN
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formuła: C₁₁H₁₂O₃S
Gęstość: 1,012 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041687
Numer CAS: 23418-85-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %