Fluorek potasu 40% (w/w) on alumina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
390810250
390811000
ACRO390810250EA
506
PLN
ACRO390810250
ACRO390811000
Fluorek potasu 40% (w/w) on alumina
Fluorek potasu
Formuła:
KF Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 860 °C Gęstość: 2,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011398 Numer CAS: 7789-23-3 Jednostka: 1812 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Assay | 35 to 45 wt % (Mass balance) |
Water | 3 to 10 % (K.F.) |