Drukuj
Acetamidoxime 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 449 PLN
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Formuła: C₂H₆N₂O
Temp. topnienia: 134…138 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00506021
Numer CAS: 22059-22-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %