Drukuj
(S)-N-Boc-allylglycine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-enoic acid, Boc-Allyl-Gly-OH, (S)-2-Boc-AMino-4-pentenoic acid, 4-Pentenoic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, (2S)-
390100010 390105000 390100050
ACRO390100010EA 1140 PLN
ACRO390100010 ACRO390105000 ACRO390100050
(S)-N-Boc-allylglycine 95%
(S)-N-Boc-allylglycine
Formuła: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.249 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320851
Numer CAS: 90600-20-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Viscous liquid or paste
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +9.0° to +13.0° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)
Titration with NaOH ≥94 %