Drukuj
Amberlite® FPC3500 ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
389992500 389990010
ACRO389992500EA 218 PLN
ACRO389992500 ACRO389990010
Amberlite® FPC3500 ion-exchange resin
Amberlite® FPC3500
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08460528
Numer CAS: 950182-46-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Beads
Particle size ≤5.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.450 to 0.650 mm
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)