Drukuj
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
389970050 389970250
ACRO389970050EA 196 PLN
ACRO389970050 ACRO389970250
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Formuła: C₁₅H₁₂O
MW: 208.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 183 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041570
Numer CAS: 3923-52-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 50 °C
GC ≥97.5 %