Drukuj
wodorofosforan wapnia dihydrat 98+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
389830010 389830050
ACRO389830010EA 256 PLN
ACRO389830010 ACRO389830050
wodorofosforan wapnia dihydrat 98+%, extra pure
wodorofosforan wapnia dihydrat
Formuła: HCaO₄P·2H₂O
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149621
Numer CAS: 7789-77-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.0 to 105.0 % (on dried substance)
Identification Phosphate: positive
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)