ortofosforan (V) sodu, anhydrous, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
389810010
389810025
389810100
ACRO389810010EA
552
PLN
ACRO389810010
ACRO389810025
ACRO389810100
ortofosforan (V) sodu, anhydrous, pure
ortofosforan (V) sodu
Formuła:
Na₃O₄P Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003510 Numer CAS: 7601-54-9 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥96.0 % |