Drukuj
Ortofosoforan trilitu, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Lithium phosphate tribasic, Lithium orthophosphate, Lithium phosphate
389781000 389785000
ACRO389781000EA 378 PLN
ACRO389781000 ACRO389785000
Ortofosoforan trilitu, extra_pure
Ortofosoforan trilitu
Formuła: Li₃O₄P
MW: 115.79 g/mol
Temp. topnienia: 837 °C
Gęstość: 2.41
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016187
Numer CAS: 10377-52-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %