Drukuj
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trifluoroacetic acid rhodium(II) salt dimer
389700010 389702500
ACRO389700010EA 3050 PLN
ACRO389700010 ACRO389702500
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Formuła: C₈F₁₂O₈Rh₂
MW: 657.87 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209611
Numer CAS: 31126-95-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 27.5 to 35.0 %