Drukuj
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 245 PLN
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (trace metals basis)
Ammonium tetrathiomolybdate
Formuła: H₁₀MoN₂S₄
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00136013
Numer CAS: 15060-55-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %