Drukuj
Woda dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
389390010 389390025
ACRO389390010EA 191 PLN
ACRO389390010 ACRO389390025
Woda dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Woda
Formuła: H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 254 nm A: ≤0.004
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm