Drukuj
Cyklaminian sodu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
389280010 389280500 389282500
ACRO389280010EA 749 PLN
ACRO389280010 ACRO389280500 ACRO389282500
Cyklaminian sodu 99%
Cyklaminian sodu
Formuła: C₆H₁₂NNaO₃S
Temp. topnienia: 265 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003827
Numer CAS: 139-05-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm