Drukuj
Acetyloacetonian cynku(II) (∼25% Zn)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 147 PLN
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Acetyloacetonian cynku(II) (∼25% Zn)
Acetyloacetonian cynku(II)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄Zn
Temp. Wrzenia: 129…131 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000035
Numer CAS: 14024-63-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)