Drukuj
1,1-Dimetylomocznik 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N,N-Dimethylurea
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 141 PLN
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimetylomocznik 98+%
1,1-Dimetylomocznik
Formuła: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Temp. topnienia: 179…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007959
Numer CAS: 598-94-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %