Drukuj
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
388730050 388730250 388730500
ACRO388730050EA 389 PLN
ACRO388730050 ACRO388730250 ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Formuła: CH₄F₃NO₃S
Temp. topnienia: 225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075332
Numer CAS: 38542-94-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %