Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
388590100
388590500
ACRO388590100EA
989
PLN
ACRO388590100
ACRO388590500
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Sodium mercury amalgam
Formuła:
Hg:Na Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210362 Numer CAS: 11110-52-4 Jednostka: 3401 ADR: 4.3,I |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Silver to grey Irregular pieces |
Sodium (Na) | 5 % (approximately) |