Drukuj
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388560100 388560500
ACRO388560100EA 569 PLN
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Formuła: I₄Sn
Temp. topnienia: 144 °C
Gęstość: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036272
Numer CAS: 7790-47-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %