Drukuj
stop Wooda, pręty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388551000 388555000
ACRO388551000EA 313 PLN
ACRO388551000 ACRO388555000
stop Wooda, pręty
stop Wooda
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00801077
Numer CAS: 76093-98-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%