Drukuj
soda wapniowa, granular, pure Indicator, indicator_with
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388350010 388350500 388352500
ACRO388350010EA 519 PLN
ACRO388350010 ACRO388350500 ACRO388352500
soda wapniowa, granular, pure Indicator, indicator_with
soda wapniowa
With indicator white to violet
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134094
Numer CAS: 8006-28-8
Klasyfikacja Merck : 13,08640
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light grey Granules
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %