Drukuj
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
388320100 388320500
ACRO388320100EA 307 PLN
ACRO388320100 ACRO388320500
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Formuła: C₁₀H₁₆Br₃N
Temp. topnienia: 97…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134423
Numer CAS: 111865-47-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥96.0 %