D(+)-glukoza, bezwodny Ph. Eur., USP, BP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
388190010
388190050
388190250
ACRO388190010EA
217
PLN
ACRO388190010
ACRO388190050
ACRO388190250
D(+)-glukoza, bezwodny Ph. Eur., USP, BP
D(+)-glukoza
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. topnienia: 146 °C Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063684 Numer CAS: 50-99-7 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Assay | 97.5 to 102.0 % (Anhydrous substance) |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 16 h) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (1 g, 600°C) |
Appearance of solution | (EP) Passes test |
Identification | Passes test (EP, USP) |
Related substances | ≤0.5 % (total impurities) |
Specific optical rotation | +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/dilute NH3) (Anhydrous substance) |
Acidity | (USP) Passes test |
Color of solution | (USP) Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.018 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.025 % |
Arsenic (As) | ≤1 µg/g |
Soluble starch, sulfite | (USP) Passes test |
Dextrin | (EP, USP) Passes test |
Conductivity | ≤20 µS/cm |