Drukuj
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
387650050 387650250
ACRO387650050EA 650 PLN
ACRO387650050 ACRO387650250
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Formuła: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Temp. Wrzenia: 97 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191834
Numer CAS: 145100-50-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
HPLC ≥96.0 %