Drukuj
chlorek sodu ∼26% in water, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
387640010 387640025
ACRO387640010EA 143 PLN
ACRO387640010 ACRO387640025
chlorek sodu ∼26% in water, pure
chlorek sodu
Formuła: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 1413
Temp. topnienia: 801
Gęstość: 1.202 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 25 to 28 %