Drukuj
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
387600010 387600050 387600250
ACRO387600010EA 286 PLN
ACRO387600010 ACRO387600050 ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formuła: C₂HF₆NO₄S₂
MW: 281.143 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…91 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00214154
Numer CAS: 82113-65-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %